Läs mer
Hexan, CHROMASOLV™, ≥97%, LC-MS, Solstice
Beskrivning
- För LC-MS och LC-UV spårmetallanalys
- HPLC / UV-VIS kvalitetskontroll
- Baslinjedrift med låg gradient
- Låga halter av spårmetaller
- Inga icke-flyktiga föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexane |
| Densitet | 0,659 g/ml vid 25 °C |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Explosionsgräns | 0.077 |
| Flampunkt | −26 °C (−14,8 °F) |
| Tändpunkt | 453 °F |
| Linjär formel | CH3(CH2)4CH3 |
| Ångtryck | 5,2 psi (37,7 °C), 132 mmHg (20 °C), 256 mmHg (37,7 °C) |
| UN-nummer | UN1208 |
| Beilstein | 1730733 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hexane
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: n-hexane