Läs mer
Hexane, CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15612850
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15612850 1 L Glass Bottle 1 L
15622850 2.5 L Glass Bottle 2.5 L
15642850 6 x 1 L Glass Bottle Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15612850 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 2705041L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥95%
  • For HPLC and organic synthesis
  • High-purity, multipurpose solvents
  • High lot-to-lot consistency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexane
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane
Smältpunkt -95°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%
Abs. max. 0.02 at 240 nm, max. 0.01 at 250 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.05 at 230 nm
CAS Min % ≥90.0000%
CAS Max % ≤100.0000%
Densitet 0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 1 L
Flampunkt −26°C
Förpackning Glass Bottle
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
UN-nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kokpunkt 66°C to 69°C
Formel vikt 86.18
Procent renhet >95%
Kvalitet HPLC