Produktkod. 15622850
Kvantitet:
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15622850
2.5 L
Glass Bottle
2.5 L
15612850
1 L
Glass Bottle
1 L
15642850
6 x 1 L
Glass Bottle
Paket med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15622850
Leverantör
Honeywell-Chromasolv
Leverantörsnummer
2705042.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™, for HPLC,≥95%
For HPLC and organic synthesis High-purity, multipurpose solvents High lot-to-lot consistency
Kemiska identifierare
CAS
110-54-3
Molekylformel
C6H14
Molekylvikt (g/mol)
86.18
MDL-nummer
MFCD02179311
InChI-nyckel
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
IUPAC-namn
hexane
LEDER
CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Hexane
Smältpunkt
-95°C (literature)
Namnnotering
CHROMASOLV™, for HPLC, ≥95%
Abs.
max. 0.02 at 240 nm, max. 0.01 at 250 nm, max. 0.01 at 400 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.05 at 230 nm
CAS Min %
≥90.0000%
CAS Max %
≤100.0000%
Densitet
0.659 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet
2.5 L
Flampunkt
−26°C
Förpackning
Glass Bottle
Linjär formel
CH3(CH2)4CH3
UN-nummer
UN1208
Beilstein
1730733
Synonym
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
Kokpunkt
66°C to 69°C
Formel vikt
86.18
Procent renhet
>95%
Kvalitet
HPLC
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .