Produktkod. 15675750
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod.
Kvantitet
unitSize
15675750
2.5 L
2.5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15675750
Leverantör
Honeywell-Riedel-de Haen
Leverantörsnummer
527672.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CHROMASOLV™, for pesticide residue analysis,≥99.0%
For gas chromatography (GC) Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Kemiska identifierare
CAS
110-54-3
Molekylformel
C6H14
Molekylvikt (g/mol)
86.18
MDL-nummer
MFCD02179311
InChI-nyckel
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
IUPAC-namn
hexane
LEDER
CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Hexane
Densitet
0.659g/mL at 25°C
Kvantitet
2.5 L
Explosionsgräns
0.077
Flampunkt
−26°C (−14.8°F)
Tändpunkt
453°F
Linjär formel
CH3 (CH2 )4 CH3
Ångtryck
256 mmHg (37.7°C), 5.2 psi (37.7°C), 132 mmHg (20°C)
UN-nummer
UN1208
Beilstein
1730733
Formel vikt
86.18g/mol
Procent renhet
≥99%
Kvalitet
CHROMASOLV
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .