Läs mer
Hexan, laboratoriereagens,≥ 95 %, Honeywell™
Produktkod. 15681860 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Glass Bottle
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
190 L
2.5 L
20 L
25 L
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15681860 4 x 2.5 L Glasflaska Paket med 4
15601870 500 mL Glass Bottle 500ml
15641860 1 L Glasflaska 1 L
15651860 2.5 L Glasflaska 2.5 L
15611870 5 L Aluminum Bottle 5 L
15621870 6 x 1 L Glasflaska Paket med 6
15621860 10 L Poly Pail 10 L
15691860 4 x 5 L Aluminum Bottle Paket med 4
15661860 20 L Stainless Steel Can 20 L
15671860 25 L Burk i rostfritt stål 25 L
15631860 190 L Metal Drum 190 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15681860 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 2087524X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens,≥ 95 %
  • ≥95 % för allmänt laboratoriebruk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Densitet 0.659g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.077
Flampunkt −26°C (−14.8°F)
Tändpunkt 453°F
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex n20/D 1.375(lit.)
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
Ångtryck 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
UN-nummer UN1208
Beilstein 1730733
Kokpunkt 69°C
Formel vikt 86.18g/mol
Procent renhet ≥95%
Kvalitet Laboratoriereagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: n-hexane