Produktkod. 15691860
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Glass Bottle
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
190 L
2.5 L
20 L
25 L
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod.
Kvantitet
Förpackning
unitSize
15691860
4 x 5 L
Aluminum Bottle
Paket med 4
15601870
500 mL
Glass Bottle
500ml
15641860
1 L
Glasflaska
1 L
15651860
2.5 L
Glasflaska
2.5 L
15611870
5 L
Aluminum Bottle
5 L
15621870
6 x 1 L
Glasflaska
Paket med 6
15681860
4 x 2.5 L
Glasflaska
Paket med 4
15621860
10 L
Poly Pail
10 L
15661860
20 L
Stainless Steel Can
20 L
15671860
25 L
Burk i rostfritt stål
25 L
15631860
190 L
Metal Drum
190 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod.
15691860
Leverantör
Honeywell Research Chemicals
Leverantörsnummer
2087524X5L
This item is currently unavailable or has been discontinued. View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Laboratoriereagens,≥ 95 %
≥95% for general laboratory use.
Kemiska identifierare
CAS
110-54-3
Molekylformel
C6H14
Molekylvikt (g/mol)
86.18
MDL-nummer
MFCD02179311
InChI-nyckel
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID
8058
ChEBI
CHEBI:29021
IUPAC-namn
hexane
LEDER
CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material
Hexane
Smältpunkt
-95°C
Färg
Colorless
Densitet
0.659g/mL at 25°C
Kvantitet
4 x 5 L
Explosionsgräns
0.077
Flampunkt
−26°C (−14.8°F)
Tändpunkt
453°F
Förpackning
Aluminum Bottle
Fysisk form
Liquid
Brytningsindex
n20/D 1.375(lit.)
Linjär formel
CH3 (CH2 )4 CH3
Ångtryck
132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
UN-nummer
UN1208
Beilstein
1730733
Kokpunkt
69°C
Formel vikt
86.18g/mol
Procent renhet
≥95%
Kvalitet
Laboratory Reagent
Visa mer
Visa mindre
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår
Sekretesspolicy .