Läs mer
Hexan, laboratoriereagens,≥ 95 %, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
20 L
25 L
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
190 L
Förpackning:
Aluminum Bottle
Burk i rostfritt stål
Glasflaska
Glass Bottle
Metal Drum
Poly Pail
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
190 L
2.5 L
20 L
25 L
5 L
500ml
Paket med 4
Paket med 6
Beskrivning
- ≥95% for general laboratory use.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexane |
| Smältpunkt | -95°C |
| Färg | Colorless |
| Densitet | 0.659g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 69°C |
| Kvantitet | 500 mL |
| Explosionsgräns | 0.077 |
| Flampunkt | −26°C (−14.8°F) |
| Tändpunkt | 453°F |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Visa mer |