Läs mer
Hexane, Mixture of isomers, ≥98.5%, Honeywell™ Riedel-de-Haën™ CHROMASOLV™
Produktkod. 15646120
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15646120 1 L Glass Bottle 1 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15646120 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 6505441L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane, mixture of isomers
CAS 110-54-3
Densitet 0.672g/mL at 25°C
Kvantitet 1 L
Explosionsgräns 0.075
Flampunkt −23°C (−9.4°F)
Tändpunkt 437°F
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H14
MDL-nummer MFCD02179311
UN-nummer UN1208
Beilstein 1730733
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC
IUPAC-namn hexane
Molekylvikt (g/mol) 86.18
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Formel vikt 86.18g/mol
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet HPLC Plus