Läs mer
Hexan, blandning av isomerer, CHROMASOLV™ , för HPLC,≥ 98,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Beskrivning
- För HPLC och organisk syntes
- Högrena, mångsidiga lösningsmedel
- Hög konsistens från parti till parti
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexane, mixture of isomers |
| Smältpunkt | -95°C (literature) |
| Namnnotering | CHROMASOLV™, for HPLC, ≥98.5% |
| Abs. | max. 0.01 at 250 nm, max. 0.02 at 240 nm, max. 0.05 at 230 nm, max. 0.10 at 220 nm, max. 0.30 at 210 nm, max. 1.0 at 195 nm, max. 0.01 at 400 nm |
| CAS | 110-54-3 |
| Densitet | 0.672 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | −26°C |
| Förpackning | Glasflaska |
| Anteckningar om analysprocent | av hexan alla isomerer, GC |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hexane, mixture of isomers
- Fara
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Hydrocarbons, C6