Läs mer
Hexane, mixture of isomers, Honeywell™
Produktkod. 15664760
Change view
:
Quantity: 2.5 L; Packaging: Glass Bottle
Produktkod.
15664760 Quantity: 2.5 L; Packaging: Glass Bottle
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15664760 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 349942.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Chromasolv™ For HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexane, mixture of isomers
Smältpunkt -154°C
CAS 110-54-3, 68476-44-8, 68956-52-5, 92112-69-1
Färg Colorless
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Glass Bottle
Kokpunkt 48°C to 65°C (1013 hPa)