Läs mer
Hexan, blandning av isomerer, Puriss.,≥ 85 % isomerbas (GC), Honeywell™
Beskrivning
- Vi är din leverantör av högkvalitativa laboratorier och kemikalier för analytiska och kemilaboratorier:
Lösningsmedel– ACS-specifik användning (HPLC), ACS allmän användning, lösningsmedel för histologi och reagenskvalitet för kemisk syntes och andra industriella tillämpningar.
Oorganiska ämnen– Kemisk syntes och oorganisk kemi inklusive essentiella syror och baser, salter, metaller och grundämnen, och reagenser för kemiska reaktioner.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexane, Mixture Of Isomers |
| Densitet | 0.672g/mL at 25°C |
| Kvantitet | 25 L |
| Explosionsgräns | 0.075 |
| Flampunkt | −23°C (−9.4°F) |
| Tändpunkt | 437°F |
| UN-nummer | 1208 |
| Beilstein | 1730733 |
| Formel vikt | 86.18g/mol |
| Procent renhet | ≥85% isomers basis (GC) |
| Visa mer |