missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexanedioic Acid-1-13C, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanedioic Acid-1-13 C |
| CAS | 2708283-72-9 |
| Molekylformel | 13 C C5 H10 O4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Hexanedioic-1-13 C acid, Adipic-1-13 C acid, Hexanedioic acid-1-13 C, Hexanedioic acid-13 C, Adipic Acid-13C1 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1 |
| LEDER | O[13 C](=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (613 C)hexanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.1339 |
| Formel vikt | 147.0613 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?