Läs mer
Hexanedioic Acid-1-13C, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanedioic Acid-1-13C |
| CAS | 2708283-72-9 |
| Molekylformel | 13C C5 H10 O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Hexanedioic-1-13C acid, Adipic-1-13C acid, Hexanedioic acid-1-13C, Hexanedioic acid-13C, Adipic Acid-13C1 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i5+1 |
| LEDER | O[13C](=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | (613C)hexanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 147.1339 |
| Formel vikt | 147.0613 |