Läs mer
Hexanedioic Acid Bis-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol™
Beskrivning
Hexanedioic Acid Bis-(2-carboxyphenyl) Ester
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanedioic Acid bis-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| CAS | 69638-07-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | Hexanedioic Acid bis-(2-Carboxyphenyl) Ester |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H18 O8 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Hexanedioic acid 1,6-bis(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, bis(2-carboxyphenyl) ester (9CI), Adipoyl disalicylate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18O8/c21-17(27-15-9-3-1-7-13(15)19(23)24)11-5-6-12-18(22)28-16-10-4-2-8-14(16)20(25)26/h1-4,7-10H,5-6,11-12H2,(H,23,24)(H,25,26) |
| LEDER | OC(=O)c1ccccc1OC(=O)CCCCC(=O)Oc2ccccc2C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-[6-(2-carboxyphenoxy)-6-oxohexanoyl]oxybenzoic acid |
| Visa mer |