Läs mer
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester, Mikromol™
Produktkod. 30052404
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30052404 25 mg
1 options
Produktkod. 30052404 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0133.190025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Hexanedioic Acid Mono-(2-carboxyphenyl) Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
CAS 863985-44-8
Analyt- eller komponentnamn Hexanedioic Acid mono-(2-Carboxyphenyl) Ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C13 H14 O6
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Hexanedioic acid 1-(2-carboxyphenyl) ester, Hexanedioic acid, mono(2-carboxyphenyl) ester (9CI)
InChI formel InChI=1S/C13H14O6/c14-11(15)7-3-4-8-12(16)19-10-6-2-1-5-9(10)13(17)18/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2,(H,14,15)(H,17,18)
LEDER OC(=O)CCCCC(=O)Oc1ccccc1C(=O)O
IUPAC-namn 2-(5-carboxypentanoyloxy)benzoic acid
Molekylvikt (g/mol) 266.25
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 266.079 g/mol