Läs mer
Hexanedioic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanedioic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester |
| CAS | 116789-12-9 |
| Molekylformel | C10 H18 O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Hexanedioic Acid 1-(4-Hydroxybutyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O5/c11-7-3-4-8-15-10(14)6-2-1-5-9(12)13/h11H,1-8H2,(H,12,13) |
| LEDER | OCCCCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-(4-hydroxybutoxy)-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.247 |
| Formel vikt | 218.115 |