missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexanedioic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanedioic Acid Mono(4-hydroxybutyl) Ester |
| CAS | 116789-12-9 |
| Molekylformel | C10 H18 O5 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Hexanedioic Acid 1-(4-Hydroxybutyl) Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H18O5/c11-7-3-4-8-15-10(14)6-2-1-5-9(12)13/h11H,1-8H2,(H,12,13) |
| LEDER | OCCCCOC(=O)CCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 6-(4-hydroxybutoxy)-6-oxohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.247 |
| Formel vikt | 218.115 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?