Läs mer
Hexanedioic-d8 Acid Dihydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipic Acid Dihydrazide-D8 |
| CAS | 1202865-37-9 |
| Molekylformel | C6 D8 H6 N4 O2 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2,2,3,3,4,4,5,5-Octadeuteriohexanedihydrazide, Hexanedioic-d8 Acid Dihydrazide, Hexanedioic Acid Dihydrazide-D8, Adipic-d8 acid dihydrazide, Adipic Acid Dihydrazide-D8 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N4O2/c7-9-5(11)3-1-2-4-6(12)10-8/h1-4,7-8H2,(H,9,11)(H,10,12)/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])(C(=O)NN)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)NN |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedihydrazide |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.2503 |
| Formel vikt | 182.1619 |