missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexanedioic-d8 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Adipic Acid-D8 |
| CAS | 52089-65-3 |
| Molekylformel | C6H2D8O4 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Hexanedioic-2,2,3,3,4,4,5,5-D8 Acid, Adipic-D8 Acid, Hexanedioic-D8 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/i1D2,2D2,3D2,4D2/hD2 |
| LEDER | OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O)=O |
| IUPAC-namn | dideuterio 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriohexanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.19 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?