Läs mer
Hexanenitrile-6,6,6-d3, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanenitrile-6,6,6-D3 |
| CAS | 1219805-03-4 |
| Molekylformel | C6 D3 H8 N |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | Hexanenitrile-6,6,6-D3, 1-Cyanopentane-5,5,5-d3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-5H2,1H3/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCC#N |
| IUPAC-namn | 6,6,6-trideuteriohexanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.1767 |
| Formel vikt | 100.108 g/mol |
| Visa mer |