Läs mer
Descripción
- Screenade för fluorescerande och UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och ge jämnare baslinjer
- Testat för lämplighet för GC/MS
- Uppfyller även ACS-specifikationerna
- Avsedd endast för forskningsbruk
- Screenade för fluorescerande och UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och ge jämnare baslinjer
- Testat för lämplighet för GC/MS
- Uppfyller även ACS-specifikationerna
- Avsedd endast för forskningsbruk
Especificaciones
Especificaciones
| Smältpunkt | -95 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Förpackning | Plastbelagd glasflaska |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 160 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,31 mPaS vid 20 °C |
| Kokpunkt | 69 °C |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.18 |
| Formel vikt | 86,18 g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Hexanes, 95% n-Hexane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H315-Irriterar huden.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?