Läs mer
Hexaner,≈ 95 % N-hexan, för HPLC
Produktkod. 10703611 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
5 L
Förpackning:
Aluminiumburk
Bärnstensfärgad glasflaska
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
5 L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10703611 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10499170 1 L Bärnstensfärgad glasflaska 1 L
10101910 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
10234150 5 L Aluminiumburk 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10703611 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H/0406/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1359.29 SEK
    1094.99 SEK / 2.5 L
    Save 264.30 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Högrenhets- och mångsidigt lösningsmedel lämpligt för HPLC, spektrofotometri och GC/MS-analys.
  • Screenade för fluorescerande och UV-absorberande föroreningar för att minska störningar och ge jämnare baslinjer
  • Testat för lämplighet för GC/MS
  • Uppfyller även ACS-specifikationerna
  • Avsedd endast för forskningsbruk
  • Screenad för fluorescerande och UV-absorberande föroreningar för att minska störningar för jämnare baslinjer
  • Testad för GC/MS-lämplighet
  • Uppfyller även ACS-specifikationer
  • Endast avsedd för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 110-54-3
Molekylformel C6H14
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Smältpunkt -95 °C
Färg Färglös
Kvantitet 2.5 L
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Fysisk form Vätska
Ångtryck 160 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,31 mPaS vid 20 °C
Kokpunkt 69 °C
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Formel vikt 86,18 g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexanes, 95% n-Hexane
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H315-Irriterar huden.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Hexane