Läs mer
Hexaner,≈ 95 % N-hexan, HPLC för fluorescensdetektion
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Beskrivning
Hexaner,≈ 95 % N-hexan, HPLC för fluorescensdetektion
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -95°C |
| Färg | Colorless |
| Kokpunkt | 69°C |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | Plastic-coated Glass Bottle |
| Fysisk form | Liquid |
| Ångtryck | 160mbar at 20°C |
| Viskositet | 0.31 mPaS at 20°C |
| Formel vikt | 86.18g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hexan
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/tvål.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.