Läs mer
Hexaner, 95+%, för spektroskopi, blandning av isomerer
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
EcoSafPak™ är ett miljövänligt förpackningssystem tillverkat av 100 % återvinningsbart material av en SFI-certifierad leverantör.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanes |
| Aciditet | 0,00015 meq/g max. |
| CAS | 92112-69-1, 110-54-3 |
| Abs. | (1 cm cell vs vatten), 0,005 max vid 240 nm, 0,005 max vid 250 nm, 0,01 max vid 230 nm, 0,025 max vid 220 nm, 0,1 max vid 210 nm, 0,3 max vid 200 nm |
| Smältpunkt | -95 °C |
| Densitet | 0.6590g/mL, 0.659 |
| Kokpunkt | 69 °C |
| Flampunkt | -22 °C |
| Analysprocentintervall | (ungefär 95 % n-hexan) (GC) |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.