Läs mer
Hexaner, 98+%, extra ren, blandning av isomerer
Produktkod. 10773884 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
25 L
Förpackning:
Glasflaska
Metalltrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10773884 25 L Metalltrumma 25 L
10572391 1 L Glasflaska 1 L
10409650 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 10773884 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 176660250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6625.00 SEK
    6431.94 SEK / 25 L
    Save 193.06 SEK
    2% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-07-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
Smältpunkt -95.0°C
Namnnotering Mixture of Isomers
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Färg Färglös till gul
Densitet 0.6590g/mL, 0.659
Kvantitet 25 L
Flampunkt −22°C
Förpackning Metalltrumma
Fysisk form Flytande eller fast
Brytningsindex 1.3748 to 1.3810
Rester efter avdunstning 0.001 % max.
Analysprocentintervall 98+%
Molekylformel C6H14
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
MDL-nummer MFCD00009520
Viskositet 0.31 mPa.s (20°C)
Vatten 0.05% Max.
Beilstein 01, 142
Merck Index 14, 4694
Synonym Hex
Kokpunkt 69.0°C
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
Formel vikt 86.18
Procent renhet ≥98%
Kvalitet Extra ren
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.