Läs mer
Hexaner, för analys, blandning av isomerer
Produktkod. 11984401 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plasttrumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11984401 10 L Plasttrumma 10 L
10405485 1 L Glasflaska 1 L
11340856 2.5 L Glasflaska 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11984401 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 390740100
 Begränsad artikel
I lager
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
Smältpunkt -95,0 °C
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Aciditet 0,0002 meq/g max.
Densitet 0.6590g/mL, 0.659
Kvantitet 10 L
Flampunkt −22 °C
Förpackning Plasttrumma
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1,3748 till 1,3810
Rester efter avdunstning 0,0005% max.
Molekylformel C6H14
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Vatten 0,01% max.
Synonym Hex
Kokpunkt 69,0 °C
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, eter och kloroform
Formel vikt 86.18
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Endast användning för forskning i RUO –