Läs mer
Hexaner (certifierad ACS), Fisher Chemical™
Produktkod. 15608755 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Stålhink
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15608755 20 L Stålhink 20 L
12347083 1 L Glasflaska 1 L
12357083 4 L Glasflaska 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15608755 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H29220
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Uppfyller eller överträffar de senaste ACS-specifikationerna. Faktisk mycket analys på etiketten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92112-69-1
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
Färg Färglös
Kvantitet 20 L
Flampunkt -6.7°C (+20°F)
Identifiering Pass Test
Förpackning Stålhink
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Certified ACS
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Analysprocentintervall ≥98.5 %
Densitet Less-than water
UN-nummer 1208
Merck Index 15, 4732
Kokpunkt 65.5°C
Löslighetsinformation Negligible
Formel vikt 86.18
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet Certifierat ACS-reagens
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexanes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane