Läs mer
Hexaner (certifierad ACS), Fisher Chemical™
Produktkod. 12347083
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
20 L
Förpackning:
Glasflaska
Stålhink
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12347083 1 L Glasflaska 1 L
12357083 4 L Glasflaska 4 L
15608755 20 L Stålhink 20 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 12347083 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H2921
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Uppfyller eller överträffar de senaste ACS-specifikationerna. Faktisk mycket analys på etiketten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92112-69-1
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
Smältpunkt -95°C
Färg Färglös
Kvantitet 1 L
Flampunkt -6.7°C (+20°F)
Identifiering Pass Test
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Certified ACS
Rester efter avdunstning 0.001% max.
Analysprocentintervall ≥98.5 %
Densitet Less-than water
UN-nummer 1208
Merck Index 15, 4732
Kokpunkt 65.5°C
Löslighetsinformation Negligible
Formel vikt 86.18
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexanes (Certified ACS)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
  • P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
  • P103-Läs etiketten före användning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane