Läs mer
Hexaner, certifierade AR för analys, 95 % N-hexan Ca, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
C6H14, CAS-nummer-92112-69-1, hexaner, dipropyl, gettysolve-b, skellysolve b, esani, n-hexan, heksan, hexylhydrid, hexanen, hexan, 5L, 69 grader C, CHEBI:29021, Färglös, 18g/8mol. VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N, -95 grader C, 9520, 86.178, metallburk, flytande, 8058, CCCCCC, 2.97, 160 mbar vid 20 grader C
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -95 °C |
| Färg | Färglös |
| Kvantitet | 5 L |
| Förpackning | Metallburk |
| Fysisk form | Vätska |
| Ångtryck | 160 mbar vid 20 °C |
| Viskositet | 0,31 mPaS vid 20 °C |
| Kokpunkt | 69 °C |
| Formel vikt | 86,18 g/mol |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Hexanes, approx. 95% n-hexane
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Aspirationstoxicitet Kategori 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
- H315-Irriterar huden.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P331-Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.