Läs mer
Hexanes, mixed isomers, (60+% n-hexane)
Produktkod. 11393527
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
500ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393527 1 L 1 L
11480490 500 mL 500ml
11303537 4 x 1 L 4 L
11313537 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11393527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 019353.K2
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexanblandade isomerer används i laboratoriet för att extrahera olje- och fettföroreningar från vatten och jord för analys. Som ett opolärt lösningsmedel används det i kromatografi. Det spelar en viktig roll vid beredningen av lim för skor, läderprodukter och tak. Det används också för reaktioner som involverar mycket starka baser såsom beredning av Grignard-reagens. Även involverad i framställningen av organolitiumföreningar, nämligen butyllitium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92112-69-1
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00009520
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
Smältpunkt -95°C
Namnnotering Mixed isomers
Färg Färglös
Densitet 0.67 g/mL
Kvantitet 1 L
Flampunkt <-23°C (-9°F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3795
UN-nummer UN1208
Kokpunkt 65°C to 70°C
Löslighetsinformation Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. Immiscible with water.
Formel vikt 86.18
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) (≥60% n-hexane)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.