Läs mer
Hexanes, mixed isomers, ACS, 98.5+%
Produktkod. p-7050018
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
4 L
500ml
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 11405000
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033321.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86.18 g/mol
Hexanblandade isomerer används i laboratoriet för att extrahera olje- och fettföroreningar från vatten och jord för analys. Som ett opolärt lösningsmedel används det i kromatografi. Det spelar en viktig roll vid beredningen av lim för skor, läderprodukter och tak. Det används också för reaktioner som involverar mycket starka baser såsom beredning av Grignard-reagens. Även involverad i framställningen av organolitiumföreningar, nämligen butyllitium.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92112-69-1
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD00009520
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexane
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
Smältpunkt -95°C
Namnnotering Mixed isomers
Färg Colorless
Densitet 0.67g/mL
Kokpunkt 65°C to 70°C
Kvantitet 500 mL
Flampunkt <−23° (−9°F)
Fysisk form Liquid, Mixture Of 5 Isomers
Brytningsindex 1.3795
UN-nummer UN1208
Formel vikt 86.18
Procent renhet ≥98.5%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.