Learn More
Hexaner, blandade isomerer, HPLC-grad, 99+%
Product Code. 15462427
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 L
4 L
4 x 1 L
Unit Size:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15462427 4 x 1 L 1 L
15442427 1 L -
15452427 4 L 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
Product Code. 15462427 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045652.M1
 Begränsad artikel
Add to basket
Regulatory: This product is subject to excise duty on mineral oils in accordance with European Directive 2003/96/EC.
We regret to inform you that this product is not available for the Canary Islands, Ceuta and Melilla. We apologise for the inconvenience.
CAS: 92112-69-1 | C6H14
Hexaner, blandade isomerer används som en mobil fas i högpresterande vätskekromatografi och vätskekromatografi i kombination med masspektrometri.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Hexanes
Smältpunkt -95 °C
CAS 92112-69-1, 110-54-3, 96-14-0, 107-83-5, 96-37-7, 71-43-2
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.67
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt <-23 °C (-9 °F)
Tändpunkt 240 °C (464 °F)
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3795
Analysprocentintervall >99%
Molekylformel C6H14
Ångtryck 160 hPa (120 mm Hg) vid 20 °C
MDL-nummer MFCD02179311
Kokpunkt 65 °C till 70 °C
Löslighetsinformation Blandbar med eter, kloroform, alkohol och aceton. Oblandbar med vatten.
Formel vikt 86.18
Kvalitet HPLC
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) n-Hexane: 65.0%; 3-Methylpentane: 25.0%; 2-Methylpentane: 5.0%; Methylcyclopentane: 4.999%; Benzene: 0.001%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.