Läs mer
Hexaner, Optima™ för HPLC och GC, Fisher Chemical™
Produktkod. 15557059 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Amber Soda Lime Glas
Bärnstensflaska med bred hals
Safe-Cote™ Bärnstensfärgat glas
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15557059 4 L Safe-Cote™ Bärnstensfärgat glas 4 L
15537059 1 L Bärnstensflaska med bred hals 1 L
15547059 4 L Amber Soda Lime Glas 4 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 15557059 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer H303SK4
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Hög renhet och mångsidig lösningsmedel lämpliga för HPLC, spektrofotometri, GC/MS och pesticidrestanalyser | CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Hög renhet och mångsidigt lösningsmedel lämpligt för HPLC, spektrofotometri, GC/MS och analys av bekämpningsmedelsrester
  • Blandning av hexaner där n-hexanhalten är≥ 60 %
  • Screenad för fluorescerande och UV-absorberande föroreningar för att minska störningar för jämnare baslinjer
  • Testad av GC-ECD för att säkerställa lägsta nivåer av halogenerade rester (≤ 10 ng/L) för att visa lämplighet för bekämpningsmedelsanalys och testad för GC/MS-lämplighet
  • Uppfyller även ACS-specifikationer
  • Endast avsedd för forskningsanvändning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92112-69-1
Molekylformel C6H14
Molekylvikt (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI-nyckel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-namn hexan
LEDER CCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
Smältpunkt -95°C
Abs. 1 AU max. at 195nm, 0.25 AU max. at 210nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.005 AU max. at 254nm
Färg Färglös
Densitet 0.659g/cm³
Kvantitet 4 L
Identifiering Pass test
Förpackning Safe-Cote™ Bärnstensfärgat glas
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.3740 to 1.3780
Anteckningar om renhetsgrad High purity mobile phase for HPLC and/or extraction solvent for GC applications
Rester efter avdunstning 1ppm max.
Analysprocentintervall 99.9% min by GC
Ångtryck 160mbar at 20°C
Viskositet 0.31 mPa/s at 20°C
UN-nummer 1208
Vatten 0.01% Max.
Kokpunkt 69°C
Formel vikt 86.18
Kvalitet OPTIMA
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexanes
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361f-Misstänks kunna skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: hexane