Läs mer
Hexaner, tekniska, blandning av isomerer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13228003 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13228003 5 L HDPE-flaska 5 L
1 options
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
Produktkod. 13228003 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 444340050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1355.00 SEK
    1235.20 SEK / 5 L
    Save 119.80 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Reglering: Denna produkt omfattas av punktskatt på energiprodukter enligt EU-direktiv 2003/96/EEG.
CAS: 92112-69-1 | C6H14 | 86,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanes
CAS 92112-69-1, 110-54-3
Smältpunkt -95,0 °C
Densitet 0.6590g/mL, 0.659
Kokpunkt 69,0 °C
Flampunkt −22 °C
Förpackning HDPE-flaska
Molekylformel C6H14
Linjär formel CH3(CH2)4CH3
Brytningsindex 1,3748 till 1,3810
Kvantitet 5 L
Synonym Hex
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i alkohol, aceton, eter och kloroform
Molekylvikt (g/mol) 86.18
Viskositet 0,31 mPa (20 °C)
Formel vikt 86.18
Kvalitet Teknisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.