Läs mer
Hexanoic-2,2-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoic-2,2-d2 Acid |
| CAS | 55320-65-5 |
| Molekylformel | C6 D2 H10 O2 |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Hexanoic-2,2-d2 acid (9 CI), 2,2-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-α,α-d2 acid, Hexanoic-2,2-D2 acid, Caproic-α-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])(CCCC)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2,2-dideuteriohexanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.171 |
| Formel vikt | 118.096 g/mol |
| Visa mer |