Läs mer
Hexanoic-2,2-d2 Acid, TRC
Produktkod. 30400147
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30400147 100 mg
30395345 50 mg
30399236 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30400147 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH292146100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55320-65-5
Molekylformel C6 D2 H10 O2
Molekylvikt (g/mol) 118.171
Synonym Hexanoic-2,2-d2 acid (9CI), 2,2-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-α,α-d2 acid, Hexanoic-2,2-D2 acid, Caproic-α-d2 acid
IUPAC-namn 2,2-dideuteriohexanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(CCCC)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoic-2,2-d2 Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i5D2
Formel vikt 118.096