Läs mer
Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-d7 Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-D7 Acid |
| CAS | 1276197-47-7 |
| Molekylformel | C6H5D7O2 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-d7 acid (ACI), 4,4,5,5,6,6,6-Heptadeuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d7, Hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-D7 acid, Caproic-γ,Δ,ε-d7 acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2,3D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])CCC(O)=O |
| IUPAC-namn | hexanoic-4,4,5,5,6,6,6-d7 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 123.2 |
| Formel vikt | 123.13 |