Läs mer
Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoic Acid-d5 |
| CAS | 123167-40-8 |
| Molekylformel | C6H7D5O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| LEDER | OC(CCCC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])=O |
| IUPAC-namn | hexanoic-5,5,6,6,6-d5 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.19 |
| Formel vikt | 121.12 g/mol |
| Visa mer |