missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexanoic-5,5-d2 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoic-5,5-D2 Acid |
| CAS | 55320-68-8 |
| Molekylformel | C6H10D2O2 |
| Kvantitet | 0.1 g |
| Synonym | Hexanoic-5,5-d2 acid (9 CI), 5,5-Dideuteriohexanoic acid, Hexanoic acid-d2, Hexanoic-5,5-D2 acid, Caproic-delta;-d2 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i2D2 |
| LEDER | CC([2 H])([2 H])CCCC(O)=O |
| IUPAC-namn | hexanoic-5,5-d2 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 118.17 |
| Formel vikt | 118.1 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?