Läs mer
Hexanoic-6,6,6-d3 Acid, CDN
Produktkod. 30317955
Change view
Kvantitet:
0.1 g
0.5 g
Förpackningsstorlek:
0.1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30317955 0.1 g 0.1g
30315293 0.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30317955 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND39930.1G
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoic-6,6,6-d3 Acid
CAS 55320-69-9
Molekylformel C6 D3 H9 O2
Kvantitet 0.1 g
Synonym 1-Hexanoic-d3 Acid, 1-Pentane-d3-carboxylic Acid, Butyl-d3-acetic Acid, Caproic-d3 Acid, Capronic-d3 Acid, Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI), Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9 CI)
InChI formel InChI=1 S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCC(=O)O
IUPAC-namn 6,6,6-trideuteriohexanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 119.18
Formel vikt 119.1026 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity