Läs mer
Hexanoic-6,6,6-d3 Acid, TRC
Produktkod. 30406515
Change view
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30406515 100 mg
30399866 50 mg
30400556 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30406515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH292147100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 55320-69-9
Molekylformel C6 D3 H9 O2
Molekylvikt (g/mol) 119.18
Synonym 1-Hexanoic-d3 Acid, 1-Pentane-d3-carboxylic Acid, Butyl-d3-acetic Acid, Caproic-d3 Acid, Capronic-d3 Acid, Hexoic-d3 Acid, Hexylic-d3 Acid, NSC 35598-d3, NSC 8266-d3, Pentylformic-d3 Acid, n-Caproic-d3 Acid, n-Hexanoic-d3 Acid, n-Hexoic-d3 Acid, n-Hexylic-d3 Acid, Hexanoic-6,6,6-d3 acid (9CI), Hexanoic acid-d3, Hexanoic-ω-d3 acid, Caproic-ω-d3 acid
IUPAC-namn 6,6,6-trideuteriohexanoic acid
LEDER [2H]C([2H])([2H])CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoic-6,6,6-d3 Acid
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3
Formel vikt 119.1026