Läs mer
Hexanoic acid 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30325633
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30325633 1 ml
1 options
Produktkod. 30325633 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14196000AL10
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caproic Acid
CAS 142-62-1
Analyt- eller komponentnamn Caproic Acid
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H12 O2
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Hexanoic acid, Hexanoic acid (8CI, 9CI, ACI), 1-Hexanoic acid, 1-Pentanecarboxylic acid, Butylacetic acid, Capronic acid, Hexoic acid, Hexylic acid, n-Caproic acid, n-Hexanoic acid, n-Hexoic acid, n-Hexylic acid, NAA 60, NSC 35598, NSC 8266, Pentylformic acid, C6:0
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
LEDER CCCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexanoic acid
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 116.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 116.0837 g/mol