Läs mer
Hexansyra, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Hexansyra används för att framställa estrar genom att reagera med alkoholer, som finner tillämpning i artificiella smakämnen. Det är också involverat i produktionen av hexylfenoler, hexanoater och kaproater. Vidare används den som icke-viral genbärare samt för att skydda tomatplantor från Botrytis cinerea.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Hexansyra används för att framställa estrar genom att reagera med alkoholer, som finner tillämpning i artificiella smakämnen. Det är också involverat i produktionen av hexylfenoler, hexanoater och kaproater. Vidare används den som icke-viral genbärare samt för att skydda tomatplantor från Botrytis cinerea.
Löslighet
Blandbar med dietyleter och etanol. Något blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel och allylalkohol.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoic acid |
| Smältpunkt | -4°C |
| Densitet | 0.929 |
| Kokpunkt | 202°C to 203°C |
| Flampunkt | 104°C (219°F) |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Linjär formel | CH3(CH2)4CO2H |
| Brytningsindex | 1.4165 |
| Kvantitet | 100 mL |
| UN-nummer | UN2829 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Hexoic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: Hexanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.