Läs mer
Hexanoic acid, 99%
Produktkod. 10115543 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10115543 250 g Glasflaska 250g
10102250 500 g Glasflaska 500g
10306470 1 kg Glasflaska 1kg
10626204 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10115543 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 120702500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 142-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142-62-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00004421
InChI-nyckel FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym caproic acid, capronic acid, n-hexanoic acid, n-caproic acid, butylacetic acid, hexoic acid, pentylformic acid, 1-hexanoic acid, n-hexylic acid, n-hexoic acid
PubChem CID 8892
ChEBI CHEBI:30776
IUPAC-namn hexansyra
LEDER CCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoic acid
Aciditet 473 to 493mg KOH/g
Smältpunkt -3.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9200g/mL, 0.92
Kokpunkt 202.0°C to 203.0°C
Flampunkt 104°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4CO2H
Brytningsindex 1.4150 to 1.4180
Kvantitet 250 g
Beilstein 02, 321
Merck Index 15, 1761
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.1% (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Viskositet 3.23 mPa.s (20°C)
Formel vikt 116.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Hexanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1C
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.