missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Hexanoic Acid-d5, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoic Acid-d5 |
| CAS | 123167-40-8 |
| Molekylformel | C6H7D5O2 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Hexanoic-5,5,6,6,6-d5 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D2 |
| LEDER | OC(CCCC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O |
| IUPAC-namn | hexanoic-5,5,6,6,6-d5 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 121.19 |
| Formel vikt | 121.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?