Läs mer
Hexanoic acid-ethyl ester 10 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30313968
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30313968 1 ml
1 options
Produktkod. 30313968 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14196200AL10
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caproic acid ethyl ester
CAS 123-66-0
Analyt- eller komponentnamn Caproic acid ethyl ester
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H16 O2
Koncentration 10 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
InChI formel InChI=1S/C8H16O2/c1-3-5-6-7-8(9)10-4-2/h3-7H2,1-2H3
LEDER CCCCCC(=O)OCC
IUPAC-namn ethyl hexanoate
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 144.21
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 144.115 g/mol