Läs mer
Hexansyra-metylester 1000 μg/ml i n-hexan, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30314215
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30314215 1 ml
1 options
Produktkod. 30314215 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA14196400HE1000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Caproic Acid Methyl Ester
CAS 106-70-7
Analyt- eller komponentnamn Caproic Acid Methyl Ester
Frakt skick +20°C
Molekylformel C7 H14 O2
Koncentration 1000 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Methyl Caproate, Methyl hexanoate, Hexanoic acid methyl ester
InChI formel InChI=1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
LEDER CCCCCC(=O)OC
IUPAC-namn Metylhexanoat
Lösningsmedel eller matris Hexane
Molekylvikt (g/mol) 130.18
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 130.0994 g/mol