Läs mer
Hexanoic Acid, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16329287 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16329287 1 mL
1 options
Produktkod. 16329287 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2197
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalyteCAS No.Concentration
Hexanoic acid142-62-11000μg/mL
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoic acid
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 142-62-1, 7732-18-5
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H12O2
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel FUZZWVXGSFPDMH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCC(=O)O
IUPAC-namn hexansyra
Lösningsmedel eller matris H2O
Molekylvikt (g/mol) 116.16
PubChem CID 8892
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:30776
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning