Läs mer
Hexanoic anhydride, 98%
Produktkod. 11470198
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470198 250 g 250g
11460198 50 g 50g
11450198 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23756.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 2051-49-2 | C12H22O3 | 214.305 g/mol
Det används som en reaktant i syntesen av acremomannolipin A. Det används i grön syntes av estrar av acyklovir (acyklovirprodrugs), vid framställning av hexanoylmodifierade kitosananopartiklar, kitosanbaserade polymera ytaktiva ämnen via N-acylering av kitosaner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en reaktant i syntesen av acremomannolipin A. Det används i grön syntes av estrar av acyklovir (acyklovirprodrugs), vid framställning av hexanoylmodifierade kitosananopartiklar, kitosanbaserade polymera ytaktiva ämnen via N-acylering av kitosaner.
Löslighet Hydrolyserar i
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, baser, vatten/fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2051-49-2
Molekylformel C12H22O3
Molekylvikt (g/mol) 214.305
MDL-nummer MFCD00009509
InChI-nyckel PKHMTIRCAFTBDS-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexanoic anhydride, caproic anhydride, hexanoic acid, anhydride, n-hexanoic anhydride, hexanoic acid, 1,1'-anhydride, unii-gg70y8ltby, n-caproic anhydride, caproic acid anhydride, capronic acid anhydride, n-hexanoic acid anhydride
PubChem CID 74918
IUPAC-namn hexanoylhexanoat
LEDER CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hexanoic anhydride
Smältpunkt -40°C
Densitet 0.928
Kokpunkt 246°C to 248°C
Flampunkt 128°C (262°F)
Odör Unpleasant
Linjär formel [CH3(CH2)4CO]2O
Brytningsindex 1.429
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1776561
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vikt 214.31
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.