Läs mer
Hexanoic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hexanoic Anhydride |
| CAS | 2051-49-2 |
| Molekylformel | C12H22O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,1'-Anhydride Hexanoic Acid, Hexanoic Acid Anhydride, Caproic Acid Anhydride, Caproic Anhydride, Capronic Acid Anhydride, Capronic Anhydride, Hexanoyl Anhydride, n-Hexanoic Acid Anhydride, n-Hexanoic Anhydride |
| InChI formel | InChI=1S/C12H22O3/c1-3-5-7-9-11(13)15-12(14)10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCC(=O)OC(=O)CCCCC |
| IUPAC-namn | hexanoyl hexanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 214.3 |
| Formel vikt | 214.1569 |